Documentos Principais
M54201
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)aniline
97%
Sinônimo(s):
2-(Methylmercapto)aniline, 2-Aminothioanisole
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
139.22
Beilstein:
386211
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.624 (lit.)
p.e.
234 °C (lit.)
densidade
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Manisha Das et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(4), 1292-1313 (2019-01-05)
Rational ligand design approaches allowed {Cu2(μ-OH/OMe)} cores to be accommodated within μ-phenoxido bis(tetradentate) and μ-phenoxido bis(tridentate) ligands having thioether donors. The complexes [Cu2(μ-H2L1)(μ-OH)](ClO4)2·2H2O (1), [Cu2(μ-L2)(μ-OH)(OH2)](ClO4)2 (2a) and [Cu2(μ-L2)(μ-OCH3)(OH2)](ClO4)2 (2b) were obtained from an N2O3S2 donor set bearing the H3L1 ligand
Takashi Ikawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(19), 4320-4332 (2020-01-03)
Benzynes were selectively generated in situ from phenols and trapped regioselectively with potassium hexamethyldisilazide to form primary anilines following acidic workup. The direct conversion of a phenolic hydroxyl group into a free amino group is a useful method for the