Key Documents
07955
Sigma-Aldrich
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Aminophenyl phenyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11NS
Número CAS:
Peso molecular:
201.29
Beilstein:
2363643
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
cor
gray-brown
pf
43 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
chave InChI
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)