A71352
4-Aminophenylacetic acid
98%
Sinônimo(s):
2-(4-Aminophenyl)acetic acid, 4-Aminobenzeneacetic acid
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
light yellow to tan
pf
201 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
chave InChI
CSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?