Documentos Principais
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
Sinônimo(s):
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
chave InChI
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)