185574
1,1,2,2-Tetrabromoethane
98%
Sinônimo(s):
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
11.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
635 °F
índice de refração
n20/D 1.637 (lit.)
pb
119 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
densidade
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?