127809
4-Methylbenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
(4-Methylphenyl)methanol, (4-Tolyl)methanol, 4-Methylbenzenemethanol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolualcohol, p-Tolylcarbinol, p-Tolylmethanol
Ensaio
98%
p.e.
217 °C (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
chave InChI
KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?