187054
4-Bromobenzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
(4-Bromophenyl)methanol, (p-Bromophenyl)methanol, 1-(p-Bromophenyl)methanol, 1-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, p-Bromobenzyl alcohol
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
75-77 °C (lit.)
solubilidade
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
chave InChI
VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Aplicação
- hydroxyl end functionalized, substituted polyfluorene
- amphiphilic, symmetric rod-coil, triblock copolymer of poly(9,9-didodecylfluorene-2,7-diyl) and poly(hydroxyl ethyl methacrylate)
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?