136905
4-Methoxybenzyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
p-Anisyl alcohol, Anis alcohol, Anise alcohol
Ensaio
98%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
259 °C (lit.)
pf
22-25 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
chave InChI
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?