M10808
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
Sinônimo(s):
o-Anisyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
2043673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
248-250 °C (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
chave InChI
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?