91241
3-Hydroxy-2-methylbutyric acid, mixture of isomers
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-methylbutanoic acid, Nilic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)C(C)O)=O
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)