Key Documents
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Sinônimo(s):
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
30% in water
índice de refração
n/D 1.364
densidade
1.066 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
chave InChI
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
Aplicação
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)