704067
ε-Caprolactone
97%
Sinônimo(s):
2-Oxepanone, 6-Caprolactone monomer, 6-Hexanolactone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
chave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?