303143
3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
99%
Sinônimo(s):
DL-Lactide, rac-Lactide, Lactide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
pb
142 °C/8 mmHg (lit.)
pf
116-119 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
chave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize multi-block copolymers of polylactide and polycarbonate.
- In the aluminum-catalyzed polymerization of propene oxide, lactide, and phthalic anhydride to produce multi-block polyesters.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2