440744
Policaprolactona
average Mn 80,000
Sinônimo(s):
Homopolímero de 2-oxepanona, Polímero de 6-caprolactona
About This Item
Produtos recomendados
forma
pellets (~3 mm)
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 80,000
Impurezas
<0.5% water
pf
60 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
<2
aplicação(ões)
3D bioprinting
advanced drug delivery
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(=O)OCC1 (Canonical-SMILES)
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
chave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- Ela se degrada mais lentamente que outros poliésteres biodegradáveis em condições fisiológicas; essa propriedade pode ser explorada na liberação controlada de medicamentos em tecidos-alvo ao longo de um período de tempo.
- Seu baixo umedecimento superficial e interação com fluidos biológicos devido à sua hidrofobicidade leva a uma baixa adesão e proliferação de células, por isso ela é misturada a outros polímeros sintéticos/naturais.
Aplicação
- A PCL carregada de antibióticos pode ser usada para tratar infecções do trato respiratório, como a tuberculose.
- Foram feitas pesquisas com base nas respostas fenotípicas de células mesenquimais de medula óssea humana (hBMSC) para misturas com diferentes proporções de quitosana e policaprolactona (PCL).
- Materiais cerâmicos biomédicos/PCL foram estudados para possível regeneração de tecido ósseo.
- Ação de concentrações de PCL/insulina graduada/beta-5-glicerofosfato sobre a formação de tecido osteocondral por meio da diferenciação de células estromais derivadas de tecido adiposo.
- Outros usos gerais incluem: ajuda na extrusão, lubrificante de corante, liberação de bolor, ajuda na dispersão de pigmentos e preenchedores e segmentos de poliéster em uretanos e poliésteres em bloco.
Características e benefícios
Atóxico, biodegradável no solo, ampla miscibilidade, compatibilidade mecânica com muitos polímeros e boa aderência a uma ampla gama de substratos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We will explore the technological advances that have contributed toward the progress of 3DP of tissue engineering scaffolds, current materials used to create 3DP scaffolds, and the challenges that remain.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.