911860
NanoFabTx™ microfluidic - micro
device kit for synthesis of 1-5 μm particles
Sinônimo(s):
Microfluidic kit, Microparticle, NanoFabTx™ device kit, Nanoformulation
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Microfludic device kit for synthesizing 1-5 μm microparticles
Kit components :
Nível de qualidade
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Aplicação
Características e benefícios
- Step-by-step microfluidic-based protocols developed and tested by our formulation scientists
- Optimized to make monodisperse microparticles of any size between 1 and 5 μm
- Facilitates simple optimization of drug encapsulation and loading efficiency in microparticles
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)