Key Documents
G2500
Sigma-Aldrich
Gelatina
gel strength 300, Type A
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
Porcine skin
tipo
Type A
Ensaio
70-90% (biuret)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
força do gel
~300 g Bloom
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
Descrição geral
A gelatina é um hidrocoloide. O osso e o couro bovino ou suíno são suas fontes comerciais. Ela é um derivado de colágeno no qual a proteína é um componente importante, com minerais e água.
Aplicação
A gelatina derivada da pele suína é recomendada para uso como substrato de cultura celular em 1 a 5 μg/cm2 ou 0,5 a 50 μg/ml. A concentração ideal depende do tipo celular, bem como da aplicação e dos objetivos de pesquisa.
A gelatina derivada de pele suína foi usada:
  • para revestir placas com fundo de vidro para a cultura de células A375 e no ensaio de degradação da gelatina
  • para revestir lâminas de vidro nos estudos histológicos com cortes de cérebro
  • na síntese do pré-polímero metacrilato de gelatina (GelMA) para encapsular células nos hidrogéis tridimensionais impressos
  • para preparar o hidrogel da gelatina funcionalizada com tiol (GelSH) para bioimpressão de projeção tridimensional.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O polímero de gelatina é um biomaterial alternativo ao colágeno para a cultura de células e tecidos. É um agente gelificante muito selecionado, útil como um espessante e ingrediente alimentar. A gelatina também é usada como um agente espumante e de ligação, e também é utilizada no setor farmacêutico. Ela é biodegradável e biocompatível com aplicações biomédicas, especialmente em biomateriais para regeneração de tecidos cardíacos e vasculares.
Componentes
A gelatina é uma mistura heterogênea de proteínas solúveis em água com massas moleculares médias altas, presente no colágeno. As proteínas são extraídas fervendo a pele, tendões, ligamentos, ossos etc. relevantes em água. A gelatina tipo A é derivada de tecido curado com ácido. A tipo B é derivado de tecido curado com limão.
Atenção
A gelatina seca, quando armazenada em recipientes herméticos em temperatura ambiente, permanecerá inalterada por muitos anos. Quando aquecida a 100 °C na presença de ar, ela incha, torna-se macia e se desintegra em uma massa carbonácea com geração de bases piridinas e amônia.
Nota de preparo
Este produto é derivado da pele suína. A gelatina é mais solúvel em água quente que em água fria. Ela é praticamente insolúvel na maioria dos solventes orgânicos como álcool, clorofórmio, dissulfeto de carbono, tetracloreto de carbono, éter, benzeno, acetona e óleos. O número de Bloom, determinado pelo gelômetro de Bloom, é uma indicação da força de um gel formado a partir de uma solução de concentração conhecida. O número de Bloom é proporcional à massa molecular média. Os números de Bloom da gelatina derivada de pele suína variam de 90 a 300 g. Este produto tem uma força de gel de 300 e é solúvel em água na concnetração de 50 mg/ml.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Gabriele Pitingolo et al.
Micromachines, 10(4) (2019-04-24)
Traditional two-dimensional (2D) cell culture models are limited in their ability to reproduce human structures and functions. On the contrary, three-dimensional (3D) microtissues have the potential to permit the development of new cell-based assays as advanced in vitro models to
Sami Zaqout et al.
Frontiers in neuroanatomy, 10, 38-38 (2016-04-12)
Golgi staining remains a key method to study neuronal morphology in vivo. Since most protocols delineating modifications of the original staining method lack details on critical steps, establishing this method in a laboratory can be time-consuming and frustrating. Here, we
Nicola Contessi Negrini et al.
Acta biomaterialia, 87, 61-75 (2019-01-18)
When adipose tissue (AT) is impaired by trauma or disease, AT engineering could provide a shelf-ready structural and functional restoration as alternative to current clinical treatments, which mainly aim at aesthetic replacement. Yet, the lack of an efficient vascular network
R F Vogt et al.
Journal of immunological methods, 101(1), 43-50 (1987-07-16)
We tested instantized dry milk, casein, gelatins from pig and fish skin, serum albumin and several other proteins for their abilities to block non-specific binding (NSB) of a peroxidase-conjugated immunoglobulin to polystyrene microtiter plate wells. Each blocking protein was tested
J P Gobetti et al.
Journal of the American Dental Association (1939), 113(2), 291-292 (1986-08-01)
The study showed that washing a gloved hand removed significant amounts of bacteria. If the proper soap or scrub is used, the gloved hand will be free of bacteria. It is suggested that all dental personnel wear gloves to protect
Artigos
Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.