Key Documents
G7765
Sigma-Aldrich
Gelatina
40-50% in H2O
Sinônimo(s):
Gelatina, Gelatina de teleósteos
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
fish skin
Nível de qualidade
forma
liquid
peso molecular
~60 kDa
contém
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative
0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
concentração
40-50% in H2O
técnica(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A gelatina é derivada do colágeno e é a proteína mais abundante na matriz extracelular (MEC) dos tecidos. Ela é um material bioativo. A gelatina consiste em sequências de proteína sensíveis a metaloproteinases de matriz (MMP).
A gelatina é uma mistura heterogênea de proteínas solúveis em água com massas moleculares médias altas, presente no colágeno. As proteínas são extraídas fervendo-se pele, tendões, ligamentos, ossos, etc. em água.
Aplicação
A gelatina da pele de peixes de água fria foi usada em um meio de incubação (MI) na imunomarcação de cortes de cérebro de rato, como componente do tampão de enxágue de western blot de diversas células, como agente bloqueador na coloração imunofluorescente de células HeLa.
Usado como agente bloqueador em imunoquímica.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A reticulação da gelatina ocorre quimicamente ou enzimaticamente para formar um hidrogel tridimensional (3D).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis and characterization of photocrosslinkable hydrogels from bovine skin gelatin
Suvarnapathaki S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(23), 13016-13025 (2019)
Soybean protein concentrate as a protein source for turbot Scophthalmus maximus L
O.J. Day and H.G. Plascencia GonzAlez
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 4, 221-228 (2000)
Heterogeneous expression of poliovirus receptor-related proteins in human cells and tissues.
Freistadt M S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 10(11), 5700-5706 (1990)
OGFOD1, a novel modulator of eukaryotic translation initiation factor 2alpha phosphorylation and the cellular response to stress
Wehner K A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 30(8), 2006-2016 (2010)
Johan Lindgren et al.
Scientific reports, 7(1), 13324-13324 (2017-10-19)
The holotype (MHM-K2) of the Eocene cheloniine Tasbacka danica is arguably one of the best preserved juvenile fossil sea turtles on record. Notwithstanding compactional flattening, the specimen is virtually intact, comprising a fully articulated skeleton exposed in dorsal view. MHM-K2
Protocolos
Our General Protease Assay Procedures and Substrates overview.