Documentos Principais
805734
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Sinônimo(s):
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mw 15000
prazo de degradação
<6 months
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
chave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
May be used to make drug delivery materials for controlled release.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.