719978
Resomer® R 202 H, Poly(D,L-lactide)
acid terminated, Mw 10,000-18,000
Sinônimo(s):
Lactide polymer, PDLLA, Polylactide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
amorphous
peso molecular
Mw 10,000-18,000
prazo de degradação
<6 months
viscosidade
0.16-0.24 dL/g, 0.5 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de transição
Tg 44-48 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
chave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.