Documentos Principais
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mw 75,000-120,000
prazo de degradação
12-16 months
viscosidade inerente
0.55-0.75 dL/g(lit.)
pf
262 °C (lit.)
temperatura de transição
Tg 32.9 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
propriedades físicas
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.