P1566
Poly(L-lactide)
mol wt 85,000-160,000
Sinônimo(s):
Lactel® B6002-2
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
pellets
Nível de qualidade
peso molecular
85,000-160,000
cor
faint beige to beige
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.