719854
Resomer® L 206 S, Poly(L-lactide), ester terminated
Sinônimo(s):
PLL
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
granular
Nível de qualidade
prazo de degradação
>3 years
viscosidade
0.8-1.2 dL/g, 0.1 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de transição
Tm 180-185 °C
Tg 60-65 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.