769924
Resomer® L 210 S, Poly(L-lactide)
ester terminated
Sinônimo(s):
Resomer® L 210S, PLLA
Formulário
granular
viscosidade
3.3-4.3 dL/g
pf
180-185 °C
temperatura de transição
Tg 60-65 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(=O)O[C@H](C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
769924-25G | 4061832921747 |
769924-5G | 4061832921754 |