Documentos Principais
95468
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Sinônimo(s):
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(C6H8O4)nH
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
ester terminated
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
Mn 103,000
Mw 259,000
prazo de degradação
>3 years
Impurezas
<0.5% water
viscosidade
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
Aplicação
medical device
Outras notas
end group: decyl ester
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S855774-1EA
95468-1G-F4061826141342
95468-25G-F
95468-5G-F4061832922379