Documentos Principais
94829
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
average Mn 40,000
Sinônimo(s):
PLA, Poly(L-lactic acid)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15O(C6H8O4)nH
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
ester terminated
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
prazo de degradação
>3 years
Aplicação
medical device
Outras notas
end group: hexadecyl ester
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Aliphatic polyesters such as polylactide, poly(lactide-co-glycolide) and polycaprolactone, as well as their copolymers, represent a diverse family of synthetic biodegradable polymers that have been widely explored for medical uses and are commercially available.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94829-5G-F4061833296738
94829-1G-F4061833296714
94829-25G-F