769878
Resomer® LG 857 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Sinônimo(s):
Resomer® LG 857 S, PLGA
forma
solid
proporção de alimentação
lactide:glycolide 85:15
viscosidade
5.0-7.0 dL/g
pf
159-166 °C
temperatura de transição
Tg 53-63 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.