Z693030
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, white
Sinônimo(s):
Tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS243077W
C × L × A
244 mm × 104 mm × 66 mm
cor
white
Descrição geral
- Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
- Designed to remain stable in water baths.
- Autoclavable.
- Shipped flat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)