Z693065
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, blue
Sinônimo(s):
Tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS243071B
C × L × A
244 mm × 104 mm × 66 mm
cor
blue
Descrição geral
- Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
- Designed to remain stable in water baths.
- Autoclavable.
- Shipped flat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)