Key Documents
8.02801
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
for synthesis
Sinônimo(s):
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-938-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.013 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
204 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-9 % (v/v)
pb
235 °C/1013 hPa
pf
-1.5 °C
temperatura de transição
flash point 127 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
chave InChI
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup