W361305
ε-Decalactone
≥99%
Sinônimo(s):
7-Butyl-2-oxepanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
117 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
coconut; creamy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?