Documentos Principais
W335606
Sigma-Aldrich
δ-Nonalactone
98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número FEMA:
3356
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2194
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.014
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Accurate Determination of 12 Lactones and 11 Volatile Phenols in Nongrape Wines through Headspace-Solid-Phase Microextraction (HS-SPME) Combined with High-Resolution Gas Chromatography-Orbitrap Mass Spectrometry (GC-Orbitrap-MS).: This paper presents a method for accurately determining δ-Nonalactone and other lactones in nongrape wines, highlighting its importance in the flavor profile and quality control of alcoholic beverages (Liu et al., 2022).
Outras notas
Natural occurrence: Butter, milk, chicen fat, grilled beef, pork fat, and white wine.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W335606-100G-K4061837535802
W335606-100G
W335606-1KG
W335606-4KG
W335606-1KG-K4061837807398
W335606-4KG-K4061837807404
W335606-SAMPLE
W335606-SAMPLE-K4061837807411