W278106
γ-Nonanoic lactone
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Aldehyde C18, Coconut aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; oily; buttery; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?