W309109
γ-Undecalactone
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Undecanoic γ-lactone, Aldehyde C14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
- Investigation of Lactone Chiral Enantiomers and Their Contribution to the Aroma of Longjing Tea by Odor Activity Value and S-Curve.: This study explores the chiral enantiomers of lactones, including γ-Undecalactone, and their impact on the aroma profile of Longjing tea, using odor activity value and S-curve methods to quantify their contributions (Zhu et al., 2023).
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W309109-1KG-K | 4061837807114 |
W309109-SAMPLE | |
W309109-SAMPLE-K | 4061837519772 |
W309109-10KG | |
W309109-10KG-K | 4061837807107 |
W309109-1KG | |
W309109-5KG | |
W309109-5KG-K | 4061837807121 |