Documentos Principais
U806
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lactone
99%
Sinônimo(s):
Aldehyde C14
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the