93738
γ-Decalactone
analytical standard
Sinônimo(s):
γ-Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?