Documentos Principais
W240109
Sigma-Aldrich
δ-Dodecalactone
≥97%, FG
Sinônimo(s):
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
2401
Beilstein:
1282749
Número CE:
Conselho da Europa nº:
624
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.008
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
butter; cheese; coconut; creamy; oily; peach
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
δ-Dodecalactone is a flavor volatile compound mainly found in milk fat.
Aplicação
  • Enantiomeric analysis of γ(δ)-lactones by reversed phase high performance liquid chromatography using amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate) as stationary phase.: This study details the enantiomeric analysis of δ-Dodecalactone and other lactones, showcasing advanced chromatographic techniques for separating and analyzing these compounds. The research is pivotal for understanding the stereochemistry and application of lactones in various industries (Zhu et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Volatile flavor compounds of sweetened condensed milk
Shimoda M, et al.
Journal of Food Science, 66(6), 804-807 (2001)
Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. IV. Demonstration of ?-Dodecalactone in the Steam Distillate from Milk Fat1
Tharp, B. W., & Patton, S.
Journal of Dairy Science, 43(4), 475-479 (1960)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 52-52 (1996)