Documentos Principais
W240015
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
2400
Beilstein:
126680
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2240
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.019
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Cocos nucifera
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
17-18 °C (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
tree nuts
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
chave InChI
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased product, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Natural occurrence: Blue cheese, heated butter, pork fat, rum, sherry and cheeses.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W240015-1KG-K4061834365433
W240015-100G-K4061834404040
W240015-SAMPLE-K4061834355168