Documentos Principais
W236128
Sigma-Aldrich
δδ-Decalactona
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(±)-5-Decanolida, δγ-Decanolactona, δ-Lactona de ácido 5-hidroxidecanoico, (±)-δ-Pentil-δ-valerolactona, (±)-6-Pentiltetra-hidro-2H-piran-2-ona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Número CE:
Conselho da Europa nº:
621
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.007
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
δδ-Decalactona é o principal composto flavorizante encontrado em leite seco desnatado, leite evaporado e leite integral seco. Relata-se que é responsável pelo sabor de estragado que lembra coco em laticínios que contêm gordura.
Ocorrência natural: Sherry, vinho branco, manga, mandioca, baga-de-logan e ameixa fresca.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que se enquadram em uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto é um produto de base biológica, que apresenta melhorias importantes nos Princípios de química ecológica “Sínteses químicas menos nocivas” e “Uso de matéria-prima renovável”.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (1996)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W236128-100G-K4061838093264
W236128-1KG-K4061834403944
W236128-25G-K4061838191496
W236128-SAMPLE
W236128-100G
W236128-1KG
W236128-25G
W236128-SAMPLE-K4061837509414