W329401
δ-Undecalactone
>97%, FG
Sinônimo(s):
Undecanoic δ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
>97%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
p.e.
152-155 °C/10.5 mmHg (lit.)
152-155 °C/10.5 mmHg
densidade
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fruity; waxy; peach
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
YZRXRLLRSPQHDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, δ-undecalactone, CAS Registry Number 710-04-3.: A comprehensive safety assessment of δ-Undecalactone, detailing its safe usage parameters in fragrance products, crucial for ensuring consumer safety and regulatory compliance (Api et al., 2021).
- Sweet scent lactones activate hot capsaicin receptor, TRPV1.: Research showing that δ-Undecalactone and other sweet scent lactones can activate the TRPV1 receptor, which has implications for understanding flavor perception and its physiological effects (Tobita et al., 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
156 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W329401-100G | |
W329401-1KG | |
W329401-5KG | |
W329401-100G-K | 4061837807367 |
W329401-1KG-K | 4061837807374 |
W329401-5KG-K | 4061837807381 |
W329401-SAMPLE | |
W329401-SAMPLE-K | 4061837529504 |