W279609
γ-Octalactone
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
γ-Octanoic lactone, 4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
234 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; peach; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W279609-100G | |
W279609-5KG | |
W279609-100G-K | 4061837807039 |
W279609-1KG | |
W279609-1KG-K | 4061837807046 |
W279609-5KG-K | 4061837516788 |
W279609-SAMPLE | |
W279609-SAMPLE-K | 4061837807053 |