09237
Myristicin
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Allyl-2,3-(methylendioxy)anisole, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
chave InChI
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Leaf extracts of parsley, dill, and celery grown in microwave fields using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).
- Rat urine samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Human serum samples using gas chromatography (GC) with flame ionization detection (FID).
Embalagem
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?