329967
(+)-Usnic acid
98%
Sinônimo(s):
(+)-Usnic acid from Usnea dasypoga, 2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +488°, c = 0.7% in chloroform
pf
201-203 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C[C@](C1=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C1O2)(C(C3C(C)=O)=O)C2=CC3=O
InChI
1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,22-24H,1-4H3/t18-/m1/s1
chave InChI
ICTZCAHDGHPRQR-GOSISDBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- The mechanism of its antimicrobial activity in bacterial cells.
- Its ability as an antibiofilm agent against Group A Streptococci (GAS).
- Its ability as a potent anti-virulent compound against Candida albicans.
- The mechanism of its toxic effect on hepatocytes.
- Its ability to inhibit the motility of human lung cancer cells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?