D201154
Dioctyl phthalate
≥99.5%
Sinônimo(s):
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, DOP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>16 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.2 mmHg ( 93 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
oil
temperatura de autoignição
734 °F
Impurezas
≤0.05% water (Karl Fischer)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n25/D 1.483-1.487
n20/D 1.486 (lit.)
pb
384 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.985-0.987 g/mL at 20 °C
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for acidity ( <=0.003%as phthalic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
chave InChI
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?