524972
Diethyl phthalate
99.5%
Sinônimo(s):
1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Ethyl phthalate, Neantine, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.66 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
854 °F
Lim. expl.
0.75 %, 187 °F
Impurezas
≤0.18% water
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?