W508500
Dimethyl phthalate
≥99%
Sinônimo(s):
DMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1033 °F
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
pb
282 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?