36934
Bis(methylglycol) phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Dimethylglycol phthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
230 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
chave InChI
HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.