49617
Dihexyl phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-dihexyl ester, Di-n-hexyl phthalate, Phthalic acid dihexyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.486-1.489
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCC)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
chave InChI
KCXZNSGUUQJJTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
177 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?