Documentos Principais
42446
Supelco
Bis(8-methylnonyl) phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl phthalate, Phthalic acid bis(8-methylnonyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H46O4
Número CAS:
Peso molecular:
446.66
Beilstein:
2171889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.477-1.481
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
chave InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Gabriel Jiménez-Skrzypek et al.
Journal of chromatography. A, 1611, 460620-460620 (2019-10-28)
In this work, poly(dopamine)-coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@pDA) have been used as sorbents for the magnetic dispersive solid-phase extraction (m-dSPE) of a group of 10 phthalic acid esters (dipropyl phthalate, DPP, dibutyl phthalate, DBP, dicyclohexyl phthalate, DCHP, bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP, di-n-octyl phthalate