80135
Diisodecyl phthalate
Selectophore™, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Ensaio
≥99.0% (sum of isomers, GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.486
densidade
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
chave InChI
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?