308501
Benzyl butyl phthalate
98%
Sinônimo(s):
Butyl Benzyl Pthalate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
10.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.16 mmHg ( 150 °C)
Ensaio
98%
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
450 °F
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
chave InChI
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Esr1(13982)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?